Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de teflón
Código de producto. p-8008837
Change view
Click to view available options
Caudal:
1000 mL/min
250 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11787759 1000 mL/min cada uno
11717729 250 mL/min cada uno
2 options
Código de producto. 11787759
Marca: Aalborg™ F6CF0501TF
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El caudalímetro de PTFE/PFA modelo F Aalborg™ es excelente para aplicaciones de alta pureza o para uso con líquidos corrosivos.
  • Componentes húmedos químicamente inertes
  • Protección extraíble
  • Prueba individual de fugas
  • Vertical en línea
  • Válvula en la salida
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ± 5%
Tasa de presión 6,7 bar
Conexiones NPT (M) de 12,7 mm (1/4 pulg)
Para utilizar con (aplicación) Líquidos ultra puros o corrosivos
Báscula Lineal y directo
Temperatura (métrico) de 121 °C
Válvula Teflón
Caudal 1000 mL/min