Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de teflón
Descripción
- Componentes húmedos químicamente inertes
- Protección extraíble
- Prueba individual de fugas
- Vertical en línea
- Válvula en la salida
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 5% |
| Tasa de presión | 6,7 bar |
| Conexiones | NPT (M) de 12,7 mm (1/4 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos ultra puros o corrosivos |
| Báscula | Lineal y directo |
| Temperatura (métrico) | de 121 °C |
| Válvula | Teflón |
| Caudal | 250 mL/min |