Learn More
Fisherbrand™ Quemador de seguridad Teclu con conexión NF, abertura de 13 mm
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Características de seguridad incluidas en el quemador
- Para su uso con gas natural/metano o butano/propano
- Abertura con 13 mm de diámetro
- Con válvula de aguja de control de gas
- Se incorpora una cámara mezcla cónica especialmente diseñada que permite al quemador emitir una llama muy caliente
- Adecuado para trabajos de vidrio y soldadura
- La mezcla de gas y aire se regula ajustando la rueda estriada por debajo del tubo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Quemador de seguridad Teclu |
| Tipo de gas | Butano, propano, LPG, LPG, Propane |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Vidrierías y soldaduras |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Conector F atornillado G 0,5 |
| N.° por paquete | 1 unidad |