Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Teclu Safety Burner
Código de producto. p-7229363
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Altura (métrico):
150 mm
200 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Altura (métrico) unitSize
10031262 Gas natural 150 mm cada uno
10091292 Gas natural 200 mm cada uno
10103152 Propano 230 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10031262
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 01262 DE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
  • For operation with option of natural gas or propane gas
  • With needle valve
  • With DVGW certification
  • With air control screen
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality material
Especificaciones
Tipo de producto Bunsen Burner
Tipo de gas Gas natural
Material Latón
Descripción Gas consumption approx. 116 L/h (0.0813 kg/h), Heating capacity approx. 3398 kJ/h
Valor de calor 3398 kJ/h
Altura (métrico) 150 mm
Incluye Needle Valve