Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TECK (CCL25) de ratón
Código de producto. 17105699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
17105699 5 x 96 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 17105699
Marca: Invitrogen™ EMCCL25X5
El ELISA para TECK (CCL25) de ratón cuantifica la Ms TECK en suero, plasma o en un medio de cultivo celular de ratón.
El ELISA para TECK (CCL25) de ratón cuantifica la Ms TECK en suero, plasma o un medio celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms TECK natural y recombinante. Principio del método El ELISA (ensayo inmunoenzimático ligado a las enzimas) de sándwich en fase sólida para TECK de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo ligado entre un par de anticuerpos emparejados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Es probable que las quimiocinas desempeñen un papel importante en la regulación del tráfico de linfocitos T en desarrollo dentro del timo. La quimiocina expresada por el timo (TECK), también denominada ligando 25 de la quimiocina designada (CCL25), citoquina A25 pequeña inducible, quimiocina b-15 o CK b-15, se expresa predominantemente en las células dendríticas tímicas, las células epiteliales tímicas y en el intestino delgado. La TECK, un ligando de CCR9, tiene actividad supresora frente a subconjuntos inmaduros de progenitores mieloides que han sido estimulados para su proliferación mediante varios factores de crecimiento. La TECK envía señales a través de la CCR9, que es importante para la navegación de los timocitos en desarrollo. Las células pre-pro-B de la médula ósea y las células capaces de generar colonias pro-B en presencia del ligando de Flt-3 y la interleuquina-7 migran a la TECK, una respuesta perdida en etapas posteriores del desarrollo de linfocitos B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso A130072A22Rik; AI852536; quimiocina motivo C-C 25; quimiocina motivo C-C ligando 25; Ccl25; quimiocina (motivo C-C) ligando 25; quimiocina TECK; Ck beta-15; CKb15; Scya25; SCYA25TECKvar; quimiocina pequeña inducible 25; citoquina pequeña inducible A25; subfamilia de citoquinas pequeñas inducibles A (Cys-Cys), miembro 25; citoquina pequeña inducible A25; Teck; TECKMGC150327; TECKvar; quimiocina expresada por el timo; quimiocina expresada por el timo
Intervalo del ensayo De 20,5 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O35903
Símbolo de gen CCL25
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos
Patrón
Concentrado de diluyente de ensayo
Anticuerpo de detección biotinilado
SAV-HRP
Tampón de lavado
Cromógeno
Solución de parada
Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TECK
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min