Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga pequeña EBA 200
Descripción
Aspectos destacados:
- RPM máx.: 200 - 6000 min -1 , Ajustable en incrementos de 10
- FCR Máx.: 3461
- Capacidad máx.: 8 x 15 ml
- Centrífuga pequeña con rotor angular de 8 posiciones
- Diseño compacto
- Cumple con IVDR según el reglamento (UE) 2017/746
- Nivel de ruido máximo ≤ 50 dB(A)
- Tecla de impulso para el modo de ciclo corto
- 2 etapas individuales de aceleración y desaceleración
- Funcionamiento sencillo con teclado
- Carcasa de plástico
- Tapa metálica
- Ver el puerto en la tapa
- Cierre de tapa con una mano
- Protección contra caídas de la tapa
- Liberación del bloqueo de la tapa de emergencia
- Cámara de aleación ligera
- Accionamiento sin escobillas
- Pantalla de error
- Supervisión del desequilibrio y desconexión
- Panel retroiluminado con valores reales de todos los parámetros
- 3 mensajes ajustables después de completar el ciclo de centrifugado (audio + visual)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 x 15 mL |
| RCF máx. | 3.461 x g |
| Vel. máx | 6.000 rpm |
| Línea de productos | EBA 200 |
| Incluye | Rotor de ángulo para 8 x 15 ml |
| Nivel de ruido | ≤50 dB(A) |
| Tiempo de actividad | 1 a 99 min, ciclo continuo, modo de ciclo corto (botón de impulso) |
| Características de seguridad | Protección contra sobrecalentamiento |
| Tipo | Centrífuga pequeña |
| Dimensiones (Al x An x F) | 228 x 261 x 353 mm |
| Mostrar más |