Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga manual
Código de producto. 10210722
Change view
Click to view available options
Capacidad:
4 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10210722 4 x 15 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10210722
Marca: Hettich Lab Technology™ 1011
La centrífuga manual adaptable se puede fijar fácilmente a cualquier mesa de trabajo, sin necesidad de electricidad.
  • El sistema de accionamiento autolubricado requiere muy poco mantenimiento
  • No requiere electricidad; puede funcionar como pasturas remotas o en caso de fallo eléctrico
  • Excelente para la industria veterinaria, pruebas de campo, organizaciones de ayuda y farmacias
Nota: El rotor debe adquirirse por separado (1014, 1025).
Especificaciones
Capacidad 4 x 15 mL
RCF máx. 1.298 x g
Vel. máx 3000 rpm
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Autolubricación
Rotor El rotor debe comprarse por separado (1014, 1025).
Tipo Centrífuga manual
Dimensiones (Al x An x F) 285 x 140 x 175 mm
Peso neto 0,9 kg