Learn More
BRAND™ Technical Quality PFA Bottle
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- With screw caps made of ETFE
- These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
- The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | PFA |
| Boca | Estrecha |
| Material del cierre | ETFE |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |