Learn More
BRAND™ Technical Quality PFA Bottle
Código de producto. 10530003 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10530003 500 mL cada uno
10111552 100 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10530003
Marca: BRAND™ 130486
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Technical Quality PFA Bottle includes an ETFE screw cap and narrow mouth.
  • With screw caps made of ETFE
  • These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
  • The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Material PFA
Boca Estrecha
Material del cierre ETFE
Tipo de tapón Tapón de rosca
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.