Descripción
- With screw caps made of ETFE
- These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
- The physical properties and chemical resistance compare with high purity PFA
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | PFA |
| Boca | Estrecha |
| Material del cierre | ETFE |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |