Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
Código de producto. 11855395
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 ml
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11855395 250 ml cada uno
11583779 125 mL cada uno
11553779 250 mL cada uno
11834285 1000 mL cada uno
4 options
Código de producto. 11855395
Marca: Cole-Parmer™ Essentials 2183734
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This Cell Culturing Flask is a complete culture vessel—flask, stir rod, and caps—to use with biological stirrers.
La suave acción de agitación ayuda a la fijación y favorece el crecimiento celular. El control de aceleración electrónico de arranque suave evita las turbulencias y, por lo tanto, minimiza el daño celular. La agitación a intervalos con tiempos variables de «activación/desactivación» mejora la velocidad de unión celular, mientras que la agitación continua se puede controlar hasta 80 rpm. Todas las unidades se pueden utilizar en una estufa microbiológica o en una sala caliente. Los recipientes de cultivo están fabricados con vidrio de borosilicato siliconado para minimizar la fijación celular a los recipientes. Suministro eléctrico de 230 V, 50 Hz, 2 W. Diseñado para el cultivo de células en gránulos de microportador. Este sistema también se puede utilizar para técnicas de cultivo celular en suspensión.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 6.7 in.
Altura (métrico) 170 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (métrico) 80 mm