Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
Código de producto. 11583779
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 ml
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11583779 125 mL cada uno
11855395 250 ml cada uno
11553779 250 mL cada uno
11834285 1000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11583779 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 2183737
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This Cell Culturing Flask is a complete culture vessel—flask, stir rod, and caps—to use with biological stirrers.
Los recipientes de cultivo vienen calibrados y tienen dos puertos laterales y un puerto de llenado central. Todas las piezas de los recipientes de cultivo se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C y 1,03 bar (15 psi) durante 30 minutos. Selle completamente los recipientes para su uso con materiales patógenos. Las varillas de agitación encapsuladas en silicona reducen la posibilidad de que las células se adhieran y crezcan en la superficie. Solicite un recipiente de cultivo completo (matraz, varilla agitadora y tapones) para utilizar con estos agitadores biológicos o pida solo un matraz para utilizar con un agitador existente.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 4.9 in.
Altura (métrico) 125 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (métrico) 65 mm