Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Cell Culturing Flask for BS-200 Series Cell Culture Stirring Systems
Descripción
Los recipientes de cultivo vienen calibrados y tienen dos puertos laterales y un puerto de llenado central. Todas las piezas de los recipientes de cultivo se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C y 1,03 bar (15 psi) durante 30 minutos. Selle completamente los recipientes para su uso con materiales patógenos. Las varillas de agitación encapsuladas en silicona reducen la posibilidad de que las células se adhieran y crezcan en la superficie. Solicite un recipiente de cultivo completo (matraz, varilla agitadora y tapones) para utilizar con estos agitadores biológicos o pida solo un matraz para utilizar con un agitador existente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (imperial) | 8.1 in. |
| Altura (métrico) | 205 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (métrico) | 100 mm |