Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Unheated Water Bath
Descripción
- Fabricados en duradero acero inoxidable
- Se suministra con una caja resistente a salpicaduras
- Asa de transporte integrada para mayor seguridad
- Acabado de acero inoxidable resistente a la corrosión y sin costuras para facilitar la limpieza
- Se suministra con una placa de montaje en puente para sujetar el termorregulador
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2.1 gal. |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Descripción | Baño de agua |
| Capacidad (métrico) | 8 L |
| Para utilizar con (equipo) | Tempette con clip |
| Tipo | Unheated Water Bath |
| Capacidad calorífica | 8 a 6 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima (métrico) | 200°C |
| Longitud (métrico) | 265 mm |
| Mostrar más |