Learn More
Cole-Parmer™ WBU-200 Series Unheated Water Bath
Código de producto. 12717929
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 L
12 L
18 L
26 L
48 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12717929 48 L cada uno
11513779 12 L cada uno
12707929 26 L cada uno
12797919 18 L cada uno
12777919 8 L cada uno
5 options
Código de producto. 12717929
Marca: Cole-Parmer™ 1610445
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This WBU-200 Series Unheated Water Bath features a corrosion resistant stainless steel inner for easy cleaning.
  • Fabricados en duradero acero inoxidable
  • Se suministra con una caja resistente a salpicaduras
  • Asa de transporte integrada para mayor seguridad
  • Acabado de acero inoxidable resistente a la corrosión y sin costuras para facilitar la limpieza
  • Se suministra con una placa de montaje en puente para sujetar el termorregulador
Especificaciones
Capacidad (imperial) 12.7 gal.
Material de la cámara Acero inoxidable
Descripción Baño de agua
Capacidad (métrico) 48 L
Para utilizar con (equipo) Tempette con clip
Tipo Unheated Water Bath
Material Acero inoxidable
Temperatura máxima (métrico) 200°C
Longitud (métrico) 594 mm
Longitud (métrico) interior 559 mm
Anchura (métrico) 365 mm
Anchura (métrico) interior 330 mm
Altura (imperial) 11.7 in.
Altura (imperial) interior 10.8 in.
Altura (métrico) 298 mm
Altura (métrico) interior 274 mm
Fondo (imperial) 2.6 in.
Fondo (métrico) 65 mm
Peso (métrico) 14,6 kg