Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Código de producto. 12747959
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
12 l
18 y 26 l
26 L
48 L
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua no calefactado 16101-88
Baño de agua no calefactado 16101-89
Baño de agua no calefactado 16104-45
Baño de agua no calefactado 16104-53
Baño de agua no calefactado 16112-01
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12747959 8 l Baño de agua no calefactado 16104-53 cada uno
12757959 12 l Baño de agua no calefactado 16101-88 cada uno
12767959 18 y 26 l Baño de agua no calefactado 16112-01 cada uno
12717979 26 L Baño de agua no calefactado 16101-89 cada uno
12727979 48 L Baño de agua no calefactado 16104-45 cada uno
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12747959
Brand: Cole-Parmer™ 1212277
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Enhance the performance of your Cole-Parmer™ baths and circulators.
  • Tapas, bandejas, sondas de temperatura y otros accesorios para el baño.
  • Con el apoyo de una cadena de bolas y una pinza, las bandejas de acero inoxidable se pueden utilizar para alterar la profundidad del baño.
Specifications
Descripción Adjustable Bath Tray, for 8 Liter Baths
Capacidad (métrico) 8 l
Para utilizar con (equipo) Baño de agua no calefactado 16104-53
Tipo Bandeja ajustable
Material Acero inoxidable