Learn More
Cole-Parmer™ Adjustable Bath Tray for Cole-Parmer™ IC-300 Series Circulators and WBU-200 Series Water Baths
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 l
12 l
18 y 26 l
26 L
48 L
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua no calefactado 16101-88
Baño de agua no calefactado 16101-89
Baño de agua no calefactado 16104-45
Baño de agua no calefactado 16104-53
Baño de agua no calefactado 16112-01
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Lids, trays, temperature probes, and other accessories for your bath.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Adjustable Bath Tray, for 26 Liter Baths |
| Capacidad (métrico) | 26 L |
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua no calefactado 16101-89 |
| Tipo | Bandeja ajustable |