Learn More
Cole-Parmer™ Cubitera electrónica nºICE
Código de producto. 11914248
Change view
Click to view available options
:
Para su uso con: Enfriamiento de muestras o reactivos durante toda la jornada laboral
Código de producto.
11914248 Para su uso con: Enfriamiento de muestras o reactivos durante toda la jornada laboral
1 options
Código de producto. 11914248
Marca: Cole-Parmer™ 2412000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enfríe o incube cualquier número o tamaño de tubos durante largos periodos de tiempo con este refrigerador de muestras. La cubitera electrónica nºICE Techne™ cuenta con microesferas recubiertas de cerámica que mantienen la temperatura y sujetan los recipientes de muestras durante el tiempo necesario.
  • Ideal para enfriar reactivos para el día de trabajo completo en el laboratorio
  • Intervalo de temperatura de 0 a + 40 °C
  • Temperatura mostrada en °C o °F.
  • Cubitera N°ICE y 1,7 kg de microesferas recubiertas de cerámica esterilizables en autoclave incluidas
  • Cubitera de aluminio de repuesto y paquete de 1,7 kg de microesferas con revestimiento cerámico de repuesto disponibles por separado
Nota: La placa de refrigeración N°ICE alcanzará 4 °C relativamente rápido a una temperatura ambiente de 20 °C, pero puede tardar varias horas en llegar 0 °C. Al igual que una cubitera tradicional, la muestra en sí puede no alcanzar 0 °C debido a la eficiencia de transferencia térmica natural. N°ICE imita de cerca los efectos de refrigeración de una cubitera y la refrigeración se puede acelerar congelando previamente el cubo de aluminio y las microesferas de cerámica antes de su uso.
Especificaciones
Tipo Contenedor de hielo para enfriar mustras
Intervalo de temperatura 0°C a 40°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Aislamiento Ceramic-coated Beads
Pantalla LED naranja
Para utilizar con (aplicación) Chilling samples or reagents throughout the whole working day
Para utilizar con (equipo) Refrigeración de muestras o reactivos durante toda la jornada laboral
Incluye N° cubitera y perlas recubiertas de cerámica autoclavables
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 190 x 240 x 225 mm
Altura exterior (imperial) 8.9 in.
Altura exterior (métrico) 225 cm
Longitud (imperial) exterior 7.5 in.
Longitud (métrico) exterior 190 mm
Anchura exterior (imperial) 9.4 in.
Anchura exterior (métrico) 240 mm
Tensión 100/230 V
Requisitos eléctricos 100 - 230 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Consumo energético 100 a 230 V, 50 a 60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 9.9 lb.
Peso con embalaje (métrico) 4,5 kg
Admite 60 x 1.5 mL Microtubes