Learn More
Techne™ Bloque de repuesto
Código de producto. 12628875
Change view
Click to view available options
Capacidad:
18 x 0,5 mL
24 x 0,2 ml
30 x 0,5 ml
48 x 0,2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
12628875 24 x 0,2 ml cada uno
12648875 18 x 0,5 mL cada uno
12688875 48 x 0,2 mL cada uno
12608885 30 x 0,5 ml cada uno
4 options
Código de producto. 12628875
Marca: Techne™ 9394537
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Piezas y accesorios para mantener su termociclador Techne™ 3 Prime funcionando de forma óptima.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Termociclador
Capacidad 24 x 0,2 ml
Tipo de producto Bloque de repuesto