Learn More
Techne™ Bloque base de termociclador
Código de producto. 12638885
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos de 0,2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
12638885 Tubos de 0,2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 12638885
Marca: Techne™ 9394551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una variedad de bloques y una actualización de gradiente térmico para los termocicladores de gran formato Techne™ Prime.
Especificaciones
Admite Tubos de 0,2 ml
No. of Places 96
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 100°C
Tipo Bloque
Volumen de la muestra (métrico) 0,2 mL
Garantía 4 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 240 x 240 mm
Longitud (métrico) 420 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Altura (métrico) 240 mm
Peso (métrico) 9,4 kg
Tensión 100/230V
Vataje 450 w
Frecuencia 50/60 Hz