Learn More
PCRmax™ Adaptador de hibridación in situ
Código de producto. 15216377
Click to view available options
:
Adaptador de hibridación in situ
Código de producto. 15216377
Marca: PCRmax™ 9394546
Escala de temperatura: De 0 °C a 100 °C
  • Admite hasta 4 portaobjetos de microscopio de tamaño estándar con transferencia térmica de eficacia similar a la de la placa para PCR
  • Hecho de una sola pieza de aluminio mecanizado
  • La limpieza regular se puede hacer con agua y detergentes de laboratorio suaves de limpieza
  • El diseño permite extraer fácilmente los portaobjetos de vidrio a través de aberturas en las esquinas
  • El reborde perimetral de aluminio permite cerrar la tapa del termociclador sin riesgo de dañar los portaobjetos de vidrio y las muestras de PCR
  • Compatible con termocicladores de 96 x 0,2 ml
Especificaciones:
  • Capacidad de muestra: 4 portaobjetos de vidrio 75 x 25 mm
  • Intervalo de temperatura: De 0° a 100 °C
  • Pr × An × Al: 80 x 115 x 16mm
  • Precisión del adaptador a 55 °C: 0,2 °C
  • Uniformidad del adaptador a 55 °C: 0,25 °C
  • Peso: 150g
Garantía
2 año
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (equipo) 4 Glass Slides, 75 x 25 mm (3 x 1 in.)
Tipo de producto Accesorio, adaptador de hibridación «in situ»
Material Aluminio
Peso 150 g