Learn More
Cole-Parmer™ Termobloques analógicos Dri-Block™
Código de producto. p-8012846
Change view
Click to view available options
N.º de bloques:
2
3
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +5 °C a 100 °C
Ambiente +5 °C a 200 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.º de bloques Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11573789 2 Ambiente +5 °C a 100 °C cada uno
11523799 3 Ambiente +5 °C a 200 °C 1 PCS
2 options
Código de producto. 11573789
Marca: Cole-Parmer™ 3662012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos calentadores como fuente de temperatura seca y constante para diversas aplicaciones de laboratorio e investigación. Todos los modelos tienen luces indicadoras independientes para mostrar la alimentación principal, la acción del calentador y la desconexión por exceso de temperatura.
  • Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
  • La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
  • Ocupa menos espacio de almacenamiento: superficie ligera y plana permite apilar unidades cuando no se utilizan
  • funcionamiento con 230 VCA
  • Dial giratorio calibrado para la temperatura ajustada a incrementos de 2 °C
  • Excelente estabilidad de ± 0,05 °C a 40 °C
  • Incluye una herramienta de extracción de bloques y un cable de alimentación de Reino Unido y enchufe europeo
  • Ideal para todos sus requisitos de calentamiento de muestras, o para aplicaciones de investigación o química general
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 100 °C
Tipo Baño seco/bloque
Índice de calentamiento De 30 ° a 100 °C en 18 minutos
N.º de bloques 2
Estabilidad de la temperatura A 40 °C ± 0,05 °C; a 100 °C ± 0,1°C
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 202 x 260 x 105 mm
Longitud (métrico) 202 mm
Anchura (métrico) 260 mm
Altura (métrico) 105 mm
Peso con embalaje (métrico) 4 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Tensión 230 V
Vataje 300 W
Frecuencia 50/60 Hz