Learn More
Cole-Parmer™ Termobloques analógicos Dri-Block™
Descripción
- Calentadores de precisión con excelente precisión de temperatura
- La gama versátil de termobloques intercambiables funciona con muchos tamaños tubos y placas de muestras
- Ocupa menos espacio de almacenamiento: superficie ligera y plana permite apilar unidades cuando no se utilizan
- funcionamiento con 230 VCA
- Dial giratorio calibrado para la temperatura ajustada a incrementos de 2 °C
- Excelente estabilidad de ± 0,05 °C a 40 °C
- Incluye una herramienta de extracción de bloques y un cable de alimentación de Reino Unido y enchufe europeo
- Ideal para todos sus requisitos de calentamiento de muestras, o para aplicaciones de investigación o química general
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 200 °C |
| Tipo | Baño seco/bloque |
| Índice de calentamiento | De 30 ° a 200 °C en 30 minutos |
| N.º de bloques | 3 |
| Estabilidad de la temperatura | A 40 °C ± 0,1 °C; a 100 °C ± 0,15 °C |
| Garantía | 3 años |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 279 x 260 x 105 mm |
| Longitud (métrico) | 295 mm |
| Anchura (métrico) | 260 mm |
| Altura (métrico) | 105 mm |
| Mostrar más |