Learn More
Techne™ Termocicladores 5Prime: actualización de gradiente Prime
Código de producto. 12612956
Change view
Click to view available options
:
Actualización de gradiente Prime, 100-230 V 50-60 Hz, 450 W
Código de producto.
12612956 Actualización de gradiente Prime, 100-230 V 50-60 Hz, 450 W
1 options
Código de producto. 12612956
Marca: Techne™ 9394557
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Esta es solamente una ACTUALIZACIÓN. Actualice el modelo base del termociclador Techne 5Prime a la capacidad de gradiente.
Las unidades Prime se pueden actualizar para lograr la capacidad de gradiente. La función de gradiente se puede activar en cualquier momento sin necesidad de cambiar un bloque. El proceso simple se instala a través de un código de desbloqueo.
Especificaciones
Tipo de producto Actualización de gradiente Prime