missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tebipenem pivoxil, MedChemExpress

Código de producto. p-200097394
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16428286 100 mg 100 miligramos
16418478 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16428286

Marca: Medchem Express HYB0396

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tebipenem pivoxil (L084) is an orally active antibiotic against a variety of pathogenic bacteria. Tebipenem pivoxil binds penicillin-binding protein (PBP), thereby inhibiting cell wall synthesis.

Tebipenem pivoxil (L084) is an orally active antibiotic against a variety of pathogenic bacteria. Tebipenem pivoxil binds penicillin-binding protein (PBP), thereby inhibiting cell wall synthesis.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Tebipenem pivoxil
Forma física Solid
CAS 161715-24-8
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31N3O6S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo L084
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (301.43 mM)
SMILES O=C(C(N1C2=O)=C(SC3CN(C4=NCCS4)C3)[C@H](C)[C@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C)OCOC(C(C)(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 497.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.63
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.