Learn More
Reactivo de Tebbe, solución de 0,5 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10089001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Förpackningsstorlek:
100 ml
25 ml
Produktkod. Cantidad Envase unitSize
10089001 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10772263 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10089001
Brand: Thermo Scientific Acros 368971000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 67719-69-1 | C13H18AlClTi
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para formación de enlaces C-C (olefinación ), ácido Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Tebbe reagent
Nombre de nota 0.5M solution in toluene
CAS 67719-69-1, 108-88-3
Color De morado a rojo
Densidad 0.9270g/mL
Temperatura de inflamación 4°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C13H18AlClTi
Número MDL MFCD00151575
Cantidad 100 mL
Fieser 08,83; 10,87; 11,52; 12,54; 13,71; 15,79; 16,70; 17,69
Gravedad específica 0.927
Sinónimo Bis(cyclopentadienyl-μ-chloro(dimethylaluminum-μ-methylenetitanium
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.62
Forma física Solución
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tebbe reagent, 0.5M solution in toluene
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.