Descripción
TEAD2 is a putative transcription factor that binds to the SPH and GT-IIC enhansons (5′-GTGGAATGT-3′). TEAD2 may be involved in the gene regulation of neural development. TEAD2 binds to the M-CAT motif.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TEAD2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TEAD2 |
| N.º de referencia del gen | P48301, Q15562 |
| Alias de gen | ETF, TEA domain family member 2, TEAD 2, TEAD2, TEF 4, TEF4 |
| Símbolos de los genes | TEAD2 |
| Mostrar más |