Learn More
TEAD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16800775 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16800775 150 μL 150 microlitros
16810775 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16800775
Marca: Proteintech 211591AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TEAD2 is a putative transcription factor that binds to the SPH and GT-IIC enhansons (5′-GTGGAATGT-3′). TEAD2 may be involved in the gene regulation of neural development. TEAD2 binds to the M-CAT motif.
Especificaciones
Antígeno TEAD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TEAD2
N.º de referencia del gen P48301, Q15562
Alias de gen ETF, TEA domain family member 2, TEAD 2, TEAD2, TEF 4, TEF4
Símbolos de los genes TEAD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TEAD2 Fusion Protein Ag14074
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21677, 8463
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG