missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TEAD2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15999754
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15999754 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15999754 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA567085

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MGEPRAGAALD DGSGWTGSEE GSEEGTGGSE GAGGDGGPDA EGVWSP Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 87%, rat 87%.

TEAD2 is a putative transcription factor that binds to the SPH and GT-IIC enhansons (5'-GTGGAATGT-3'). TEAD2 may be involved in the gene regulation of neural development. TEAD2 binds to the M-CAT motif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TEAD2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TEAD2
N.º de referencia del gen Q15562
Alias de gen Embryonic TEA domain containing factor; embryonic TEA domain-containing factor; Etdf; ETEF-1; Etf; TEA domain family member 2; TEA domain transcription factor 2; Tead2; TEAD-2; TEF4; TEF-4; transcriptional enhancer factor TEF-4
Símbolos de los genes TEAD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human TEAD2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107725).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8463
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.