Learn More
Invitrogen™ TEAD2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15710469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15710469 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15710469
Proveedor: Invitrogen™ PA566833
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: TARLQLVEFSA FVEPPDAVDS YQRHLFVHIS QHCPSPGAPP LESVDV Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 94%, rat 96%.
TEAD2 is a putative transcription factor that binds to the SPH and GT-IIC enhansons (5'-GTGGAATGT-3'). TEAD2 may be involved in the gene regulation of neural development. TEAD2 binds to the M-CAT motif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TEAD2
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TEAD2
N.º de referencia del gen Q15562
Alias de gen Embryonic TEA domain containing factor; embryonic TEA domain-containing factor; Etdf; ETEF-1; Etf; TEA domain family member 2; TEA domain transcription factor 2; Tead2; TEAD-2; TEF4; TEF-4; transcriptional enhancer factor TEF-4
Símbolos de los genes TEAD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human TEAD2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105388).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8463
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG