Learn More
TEA, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0
Código de producto. p-7042798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
15495959 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15495959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63793.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Triethanolamine (TEA), an emulsifier, surfactant and capping agent, may be used to study its toxicity profile and mechanisms. TEA may be used in various drug delivery constructs to improve drug solubility. TEA may be used to cap CdTe nanoparticles.Triethanolamine is found are liquid laundry detergents, dishwashing liquids, general cleaners, hand cleaners, polishes, metalworking fluids, paints, shaving cream and printing inks. Triethanolamine is also used as organic additive in the grinding of cement clinker. TEA has also been used in photographic (silver halide) processing. It has been promoted as a useful alkali by amateur photographers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trietanolamina (TEA), un emulsionante, surfactante y agente de recubrimiento, puede utilizarse para estudiar su perfil y mecanismos de toxicidad. La TEA se puede utilizar en varias construcciones de administración de fármacos para mejorar la solubilidad de los mismos. La TEA puede usarse para tapar las nanopartículas de CdTe. La trietanolamina se encuentra en detergentes líquidos para la ropa, lavavajillas, limpiadores generales, limpiamanos, pulidores, fluidos para trabajar el metal, pinturas, crema de afeitar y tintas de impresión. La trietanolamina también se utiliza como aditivo orgánico en la molienda de clinker de cemento. La TEA también se ha utilizado en el procesamiento fotográfico (haluro de plata). Ha sido promovido como un álcali útil por fotógrafos aficionados.
Solubilidad
Soluble en agua,1 M, transparente, incoloro.
Notas
Higroscópico y sensible al aire. Almacenar en uh lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del agua, humedad, aire, ácidos, metales, halocarbonos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-71-6
Fórmula molecular C6H15NO3
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00002855
Clave InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Triethanolamine buffer solution
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TEA buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in water.1 M,clear,colorless
SMILES C(CO)N(CCO)CCO