Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 7,6, biología molecular, Fisher BioReagents
Código de producto. 10204973
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10204973 100 mL Frasco de polietileno 100 ML
10183293 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
10173293 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10204973 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2474100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TE de Fisher BioReagents lista para su uso
  • Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
  • La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
  • Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-EDTA
Nombre de nota 1X Solution, pH 7.6
CAS 77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Color Incolora
pH 7.4 to 8.1
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 5 micras.
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TE
Grado Biología molecular