Learn More
Tampón TE, solución 1X, pH 8,0, EDTA bajo, calidad para biología molecular, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082840 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frascos Nalgene
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15746272 100 mL Frascos Nalgene 100 ml
15684018 500 mL Frascos Nalgene 500 ml
2 options
Código de producto. 15746272
Marca: Thermo Scientific J75793.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza directamente para volver a suspender y/o diluir el ADN o ARN purificado.
Se utiliza directamente para volver a suspender y/o diluir el ADN o ARN purificado.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185-53-1
Fórmula molecular C4H12ClNO3
Peso molecular (g/mol) 157.594
Clave InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93573
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;hidrocloruro
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TE Buffer
Concentración 1 X
pH 8
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Envase Frascos Nalgene
Grado Biología molecular