Learn More
Hanna Instruments™ TDS Tester Primo 2
Descripción
- Medición de TDS/conductividad
- Indicador LCD de batería baja
- Compensación automática de la temperatura (ATC)
- Desconexión automática
- Calibración auto
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Automatic, at 1382 ppm |
| Compensación de la temperatura | Automatic, 0 to 60°C (32 to 122°F); β = 2%/°C |
| Exactitud (temperatura) | A 20 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 50 x 25 mm |
| Peso (métrico) | 50 g |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de sonda | Directo, fijo |
| Resolución | 1 ppm (mg/L); 0.1°C |
| Tipo | TDS Tester Primo 2 |
| Exactitud | ±2 % F.S. / ±0.5.°C |
| Mostrar más |