Learn More
Estándar de calibración TDS 1382 ppm, Jenway™
Descripción
- Para utilizar con medidores de TDS calibrados
- 1382ppm
- 500mL
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de solución | Estándar de calibración TDS de 1382 ppm |
| Tipo | Estándares de conductividad |
| Cantidad | 500 mL |