missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDRD3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16184259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16184259 50 μg 50 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16184259 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00081550B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MLRLQMTDGHISCTAVEFSYMSKISLNTPPGTKVKLSGIVDIKNGFLLLNDSNTTVLGGEVEHLIEKWELQRSLSKHNRSNIGTEGGPPPFVPFGQKCVSHVQVDSRELDRRKTLQVTMPVKPTNDNDEFEKQRTAAIAEVAKSKETKTFGGGGGGARSNLNMNAAGNRNREVLQKEKSTKSEGKHEGVYRELVDEKALKHITEMGFSKEASRQALMDNGNNLEAALNVLLTSNKQKPVMGPPLRGRGKGRGRIRSEDEEDLGNARPSAPSTLFDFLESKMGTLNVEEPKSQPQQLHQGQYRSSNTEQNGVKDNNHLRHPPRNDTRQPRNEKPPRFQRDSQNSKSVLEGSGLPRNRGSERPSTSSVSEVWAEDRIKCDRPYSRYDRTKDTSYPLGSQHSDGAFKKRDNSMQSRSGKGPSFAEAKENPLPQGSVDYNNQKRGKRESQTSIPDYFYDRKSQTINNEAFSGIKIEKHFNVNTDYQNPVRSNSFIGVPNGEVEMPLKGRRIGPIKPAGPVTAVPCDDKIFYNSGPKRRSGPIKPEKILESSIPMEYAKMWKPGDECFALYWEDNKFYRAEVEALHSSGMTAVVKFIDYGNYEEVLLSNIKPIQTEAWEEEGTYDQTLEFRRGGDGQPRRSTRPTQQFYQPPRARN

Especificaciones

Antígeno TDRD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica tudor domain containing 3
N.º de referencia del gen NM_030794.1
Alias de gen FLJ21007
Símbolos de los genes TDRD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TDRD3 (NP_110421.1, 1 a.a. ∼ 651 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81550
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.