missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TDP-43/TARDBP Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-06995
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TDP-43/TARDBP Polyclonal antibody specifically detects TDP-43/TARDBP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Peptide ELISA
Especificaciones
| TDP-43/TARDBP | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Tris (pH 7.3), 0.5% BSA | |
| ALS10TAR DNA-binding protein-43, TAR DNA binding protein, TDP43, TDP-43, TDP-43TAR DNA-binding protein 43 | |
| Peptide with sequence C-HISNAEPKHNSNRQ corresponding to internal region according to NP_031401.1. | |
| 0.1 mg | |
| Cell Cycle and Replication, Epigenetics, Neuroscience, Virology Bacteria and Parasites | |
| 23435 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Peptide ELISA | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot 0.3 - 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Peptide ELISA Detection limit 1:16000 | |
| NP_031401.1 | |
| Goat | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido