missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TDG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16801544 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16801544 20 μL 20 microlitros
16891534 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16801544 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 133701AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene belongs to the TDG/mug DNA glycosylase family. Thymine-DNA glycosylase removes thymine moieties from G/T mismatches by hydrolyzing the carbon-nitrogen bond between the sugar-phosphate backbone of DNA and the mispaired thymine. With lower activity, this enzyme also removes thymine from C/T and T/T mispairings. TDG can also remove uracil and 5-bromouracil from mispairings with guanine. This enzyme plays a central role in cellular defense against genetic mutation caused by the spontaneous deamination of 5-methylcytosine and cytosine. This gene may have a pseudogene in the p arm of chromosome 12.

Especificaciones

Antígeno TDG
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.16 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TDG
N.º de referencia del gen P56581, Q13569
Alias de gen TDG, thymine DNA glycosylase
Símbolos de los genes TDG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TDG Fusion Protein Ag4190
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114521, 21665, 6996
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.