missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TDG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13423267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13423267 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13423267 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA529140

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, Jurkat, Raji, NCI-H929, TDG-transfected 293T. Predicted reactivity: Human (99%), Mouse (88%), Rat (87%), Bovine (91%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The protein encoded by this gene belongs to the TDG/mug DNA glycosylase family. Thymine-DNA glycosylase removes thymine moieties from G/T mismatches by hydrolyzing the carbon-nitrogen bond between the sugar-phosphate backbone of DNA and the mis paired thymine. With lower activity, this enzyme also removes thymine from C/T and T/T mispairings. TDG can also remove uracil and 5-bromouracil from mispairings with guanine. This enzyme plays a central role in cellular defense against genetic mutation caused by the spontaneous deamination of 5-methylcytosine and cytosine. This gene may have a pseudogene in the p arm of chromosome 12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TDG
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica TDG
N.º de referencia del gen P56581, Q13569
Alias de gen C-JUN leucine zipper interactive protein JZA-3; E130317C12Rik; G/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase; hTDG; Jza1; JZA-3; Tdg; thymine DNA glycosylase; thymine-DNA glycosylase
Símbolos de los genes TDG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human TDG. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21665, 6996
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.