Learn More
TDAG8/GPR65 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 589.00€
Especificaciones
| Antígeno | TDAG8/GPR65 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18206391
|
Novus Biologicals
NBP2-58485 |
100 μL |
589.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18687978
|
Novus Biologicals
NBP2-58485-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TDAG8/GPR65 Polyclonal specifically detects TDAG8/GPR65 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| TDAG8/GPR65 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, GPCR | |
| G protein-coupled receptor 65, G-protein coupled receptor 65, psychosine receptor, T-cell death-associated gene 8 protein, TDAG8hTDAG8 | |
| GPR65 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 8477 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:ETGRYDMWNILKFCTGRCNTSQRQRKRILSVSTKDTMELEV | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only