Descripción
- Vea los resultados con claridad en la gran pantalla retroiluminada.
- El teclado alfanumérico y las teclas de función permiten una experiencia de usuario simplificada.
- Las indicaciones en pantalla y las teclas de función le guiarán durante el manejo.
- Los resultados se pueden almacenar en la tarjeta Micro SD. Salida de datos a través de RS232 integrado o interfaces opcionales, incluidos RS232/RS485/dispositivo USB, Ethernet y Bluetooth/WiFi.
- Salida analógica y E/S discreto con relés.
- Incluye modos industriales comunes y admite una biblioteca de 50 000 artículos y 1000 perfiles de usuario que se pueden descargar/cargar para facilitar la configuración (con tarjeta SD).
- GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 76 x 222 mm |
| Idiomas | Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español |
| Peso (métrico) | 2,600 kg |
| Tipo | TD52XW-GB |