Learn More
Beschreibung
- Vea los resultados con claridad en la gran pantalla retroiluminada.
- El teclado alfanumérico y las teclas de función permiten una experiencia de usuario simplificada.
- Las indicaciones en pantalla y las teclas de función le guiarán durante el manejo.
- Los resultados se pueden almacenar en la tarjeta Micro SD. Salida de datos a través de RS232 integrado o interfaces opcionales, incluidos RS232/RS485/dispositivo USB, Ethernet y Bluetooth/WiFi.
- Salida analógica y E/S discreto con relés.
- Incluye modos industriales comunes y admite una biblioteca de 50 000 artículos y 1000 perfiles de usuario que se pueden descargar/cargar para facilitar la configuración (con tarjeta SD).
- GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de conexión | Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 270 x 76 x 222 mm |
| Idiomas | Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español |
| Peso (métrico) | 2,600 kg |
| Tipo | TD52XW-EU |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?