Learn More
Ohaus™ Indicador TD52P
Código de producto. 15918445 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
:
Peso: 1,3 kg
Código de producto.
15918445 Peso: 1,3 kg
1 options
Código de producto. 15918445
Marca: Ohaus™ 30424065
El indicador OHAUS™ TD52P es ideal para su uso con básculas de sobremesa y de suelo para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Vea los resultados con claridad en la gran pantalla retroiluminada.
  • El teclado alfanumérico y las teclas de función permiten una experiencia de usuario simplificada.
  • Las indicaciones en pantalla y las teclas de función le guiarán durante el manejo.
  • Los resultados se pueden almacenar en la tarjeta Micro SD. Salida de datos a través de RS232 integrado o interfaces opcionales, incluidos RS232/RS485/dispositivo USB, Ethernet y Bluetooth/WiFi.
  • Salida analógica y E/S discreto con relés.
  • Incluye modos industriales comunes y admite una biblioteca de 50 000 artículos y 1000 perfiles de usuario que se pueden descargar/cargar para facilitar la configuración (con tarjeta SD).
  • GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real
Tipo de pantalla LCD retroiluminada, 256 x 80 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 265 x 75 x 192 mm
Idiomas Inglés (EE. UU.), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español
Peso (métrico) 1,3 kg