missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCS7010, MedChemExpress

Código de producto. 16450628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450628 5 mg 5 miligramos
16454087 50 mg 50 miligramos
16438188 10 mg 10 miligramos
16427936 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450628

Marca: Medchem Express HY70061

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.

TCS7010 is a potent and highly selective Aurora A inhibitor with with an IC50 of 3.4 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TCS7010
Forma física Solid
CAS 1158838-45-9
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H31ClFN7O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (85.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)NC2=C(F)C=NC(NC3=CC=C(C=C3)CC(N4CCN(CC4)CC)=O)=N2)NC5=CC=CC=C5Cl
Peso molecular (g/mol) 588.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.08
Porcentaje de pureza 99.22%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.