Learn More
TCS 401, MedChemExpress
Código de producto. 16477807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477807 5 mg 5 miligramos
16475816 100 mg 100 miligramos
16465088 10 mg 10 miligramos
16421327 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16477807
Marca: Medchem Express HY12312
MedChemExpress TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).
TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TCS 401
Forma física Solid
CAS 243966-09-8
Color Earth Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11ClN2O5S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 6.67 mg/mL (21.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMILES O=C(C1=C(NC(C(O)=O)=O)SC2=C1CCNC2)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 306.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.72
Porcentaje de pureza 98.0%