missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCS 401, MedChemExpress

Código de producto. 16465088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465088 10 mg 10 miligramos
16477807 5 mg 5 miligramos
16475816 100 mg 100 miligramos
16421327 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465088

Marca: Medchem Express HY12312

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).

TCS 401 is a selective inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TCS 401
Forma física Solid
CAS 243966-09-8
Color Earth Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11ClN2O5S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 6.67 mg/mL (21.75 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMILES O=C(C1=C(NC(C(O)=O)=O)SC2=C1CCNC2)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 306.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.