missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ TCS 359
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18055182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18055182 50 mg 50 miligramos
18075592 10 mg 10 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18055182

Marca: Tocris Bioscience™ 2591/50

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Potent FLT3 inhibitor

Potent inhibitor of FLT3 receptor tyrosine kinase (IC50 = 42 nM) that displays selectivity over a range of other kinases. Exhibits antiproliferative effects on MV4-11 cells, a human acute myelogenous leukemia cell line expressing a constitutively active mutant FLT3 (IC50 = 340 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 301305-73-7
Fórmula molecular C18H20N2O4S

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TCS 359
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.43
Pureza >99%
Peso molecular 360.428
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.