missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR V beta 10 Antibody (G101), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB100-64281AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TCR V beta 10 Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta 10 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
| TCR V beta 10 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| T cell receptor beta locus, T-cell antigen receptor, beta polypeptide, T-cell receptor, beta cluster, T-cell receptor, beta cluster, TCRB, TRB | |
| T cell clone expressing the TCR V beta 10 gene product | |
| 0.125 mL | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| G101 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 6957 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido