missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCR Cb1 Mouse anti-Human, BB700, Clone: JOVI.1, BD OptiBuild™

Código de producto. 17239614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17239614 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17239614

Marca: BD Biosciences 747974

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TCR Cb1 Monoclonal antibody specifically detects TCR Cb1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCR Cb1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon JOVI.1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Blue 700 (BB700)
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba TCR Cb1
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.