Learn More
TCP1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107346 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233763 20 μL 20 microlitros
30236414 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30233763
Marca: Proteintech 681831IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The TCP1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TCP1. This antibody recognizes human antigen. The TCP1 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TCP1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2C2F6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CCT-alpha; CCT1; CCTa; D6S230E; TCP-1-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6950
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 55-60 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1